Få mere at vide
Pyruvonitril (>90%), TRC
Artikelnummer. 30416475
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30416475 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30416475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP998943100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvonitrile
CAS 631-57-2
Molekylær formel C3H3NO
Mængde 100 mg
Synonym 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile
InChI formel InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
SMIL O=C(C)C#N
IUPAC navn Acetylcyanid
Molekylvægt (g/mol) 69.06
Formel vægt 69.0215