Få mere at vide
Pyruvinsyre, TRC
Artikelnummer. 30421491
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30421491 50 g
1 options
Artikelnummer. 30421491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99889550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic Acid
CAS 127-17-3
Molekylær formel C3 H4 O3
Mængde 50 g
Synonym 2-Oxopropanoic Acid, Pyruvic Acid (8CI), 2-Oxopropanoic acid, 2-Oxopropionic acid, Acetylformic acid, BTS, NSC 179, Pyroracemic acid, α-Ketopropionic acid
InChI formel InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
SMIL CC(=O)C(=O)O
IUPAC navn 2-oxopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 88.06
Formel vægt 88.016