Få mere at vide
Pyrodruesyre, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16319427 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16319427 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16319427 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3242
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Pyrodruesyre127-17-31000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic Acid
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 127-17-3, 7732-18-5
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C3H4O3
MDL nummer MFCD00002585
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-oxopropansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 88.06
PubChem CID 1060
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:32816
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug