missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyruvic acid sodium salt, Millipore™

Artikelnummer. 18852318
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18852318 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18852318 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1.06619.0050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

For biochemistry

Zwitterionic buffer substance MES is used as a zwitterionic buffer substance in the preparation of media for the culture of microorganisms and plant cells. MES is a very convenient buffer substance due to its biological inertness.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyruvic acid sodium salt
Smeltepunkt 236.8°C
CAS 113-24-6
Mængde 50 g
Tæthed 1.78 g/cm³ at 20°C
Synonym Pyruvic acid sodium salt, Sodium pyruvate, Pyruvate, Pyruvic acid sodium salt
Molekylvægt (g/mol) 110.04
Grad Not Available
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.