Få mere at vide
Pyruvic Acid Sodium Salt, Millipore™
Beskrivelse
Zwitterionic buffer substanceMES is used as a zwitterionic buffer substance in the preparation of media for the culture of microorganisms and plant cells. MES is a very convenient buffer substance due to its biological inertness.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyruvic Acid Sodium Salt |
| Smeltepunkt | 236.8°C |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00002586 |
| Synonym | Pyruvic acid sodium salt, Sodium pyruvate, Pyruvate, Pyruvic acid sodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.04 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.78 g/cm3 at 20°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pyruvic acid sodium salt for biochemistry
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Pyruvic acid sodiumsalt