Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyruvic acid, sodium salt |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| pH | 5,5 til 6,5 (10% sol ved 20 °C) |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3COCO2Na |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |