Få mere at vide
Melford Pyrodruesyre natriumsalt
Artikelnummer. 30018647
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018647 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018647 Leverandør Melford Leverandørnr. P170001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stoffets navn: Natriumpyruvat
  • CAS-nummer: 113-24-6
  • Molekylformel: C 3 H 3 NaO 3
  • Molekylvægt: 110,04
Tekniske data
CAS 113-24-6
Molekylær formel C3H3NaO3
Mængde 1 kg