Få mere at vide
Pyruvic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyruvic Acid Potassium Salt |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 125.9719 |