Få mere at vide
Pyruvic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442718
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16442718 5 g
1 options
Artikelnummer. 16442718 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0781
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
MedChemExpress Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic acid
CAS 127-17-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H4O3
Mængde 5 g
Synonym Acetylformic acid
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (1135.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (567.79 mM)
SMIL CC(C(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 88.06
Formel vægt 88.06
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism