Få mere at vide
Pyruvinsyre Ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyruvic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 617-35-6 |
| Molekylær formel | C5H8O3 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | 2-Oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxopropanoate, Ethyl 2-Oxopropionate, Ethyl Methylglyoxylate, Ethyl Pyruvate, NSC 48386 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 2-oxopropanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vægt | 116.0473 |