missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyruvic Acid-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyruvic Acid-13C2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1 |
| Formel vægt | 90.0228 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?