Få mere at vide
Pyruvaldehyde-13C3 (2% aqueous solution), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyruvaldehyde-13C3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vægt | 75.0312 |