missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrromethene 546, TRC

Artikelnummer. 30425378
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425378 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP998005500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrromethene 546
CAS 121207-31-6
Molekylær formel C14H17BF2N2
Mængde 500 mg
Synonym BODIPY 493/503, 4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-pentamethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, (T-4)-[2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoroboron, Difluoro{2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
InChI formel InChI=1S/C14H17BF2N2/c1-8-6-10(3)18-13(8)12(5)14-9(2)7-11(4)19(14)15(18,16)17/h6-7H,1-5H3
SMIL FB1(F)[N]2=C(C)C=C(C)C2=C(C)C3=C(C)C=C(C)N13
IUPAC navn 5,5-difluoro-1,3,7,9,10-pentamethyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinine
Molekylvægt (g/mol) 262.11
Formel vægt 262.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.