Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrroloquinolinquinon |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: let opløselig. |
| Formel vægt | 330.21 |
| InChI nøgle | MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC(=O)C1=CC2=C(N1)C1=C(C=C(N=C1C(=O)C2=O)C(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | 4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.21 |