Få mere at vide
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241286 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17241286 5 g
17231286 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241286 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468990050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 159326-68-8 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159326-68-8
Molekylær formel C6H6N4
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD08234647
InChI nøgle VSPXQZSDPSOPRO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
SMIL NC1=NC=NN2C=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolo[2,1-f][1,2,4 ]triazin-4-amine
Mængde 5 g
Formel vægt 134.12