Få mere at vide
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17231286 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17231286 1 g
17241286 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231286 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468990010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159326-68-8
Molekylær formel C6H6N4
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD08234647
InChI nøgle VSPXQZSDPSOPRO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
SMIL NC1=NC=NN2C=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolo[2,1-f][1,2,4 ]triazin-4-amine
Mængde 1 g
Formel vægt 134.12