missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylic Acid |
| CAS | 1895300-97-6 |
| Molekylær formel | C8 H6 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyrrolo[2,1-c]pyrazine-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-6-2-1-4-10(6)5-3-9-7/h1-5H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1nccn2cccc12 |
| IUPAC navn | pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.145 |
| Formel vægt | 162.0429 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?