Få mere at vide
Pyrrolizidine alkaloids Mixture 661 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326947
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326947 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326947 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000661ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Echimidine N-Oxide∣Echimidine∣Europine∣Europine-N-oxide∣Heliotrine∣Heliotrine-N-oxide∣Intermedine∣Intermedine N-oxide∣Lasiocarpine∣Lasiocarpine-N-oxide∣Lycopsamine∣Lycopsamine N-oxide∣Retrorsine∣Retrorsine N-Oxide∣Senecionine∣Senecionine N-Oxide∣Seneciphyllin∣Seneciphylline N-Oxide∣Senecivernine∣Senecivernine-N-oxide∣Senkirkine
CAS 41093-89-4, 520-68-3, 570-19-4, 65582-53-8, 303-33-3, 6209-65-0
Analyt- eller komponentnavne (+)-Echimidine N-Oxide∣Echimidine∣Europine∣Europine-N-oxide∣Heliotrine∣Heliotrine-N-oxide∣Intermedine∣Intermedine N-oxide∣Lasiocarpine∣Lasiocarpine-N-oxide∣Lycopsamine∣Lycopsamine N-oxide∣Retrorsine∣Retrorsine N-Oxide∣Senecionine∣Senecionine N-Oxide∣Seneciphyllin∣Seneciphylline N-Oxide∣Senecivernine∣Senecivernine-N-oxide∣Senkirkine
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (+)-Echimidine N-Oxide 100 μg/mL∣Echimidine 100 μg/mL∣Europine 100 μg/mL∣Europine-N-oxide 100 μg/mL∣Heliotrine 100 μg/mL∣Heliotrine-N-oxide 100 μg/mL∣Intermedine 100 μg/mL∣Intermedine N-oxide 100 μg/mL∣Lasiocarpine 100 μg/mL∣Lasiocarpine-N-oxide 100 μg/mL∣Lycopsamine 100 μg/mL∣Lycopsamine N-oxide 100 μg/mL∣Retrorsine 100 μg/mL∣Retrorsine N-Oxide 100 μg/mL∣Senecionine 100 μg/mL∣Senecionine N-Oxide 100 μg/mL∣Seneciphyllin 100 μg/mL∣Seneciphylline N-Oxide 100 μg/mL∣Senecivernine 100 μg/mL∣Senecivernine-N-oxide 100 μg/mL∣Senkirkine 100 μg/mL