Få mere at vide
Pyrrolidone hydrotribromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrolidone hydrotribromide |
| CAS | 22580-55-8 |
| Molekylær formel | C4 H7 N O . Br3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO.Br3/c6-4-2-1-3-5-4;1-3-2/h1-3H2,(H,5,6);/q;-1 |
| SMIL | Br[Br-]Br.O=C1CCCN1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.817 |
| Formel vægt | 321.808 |