Få mere at vide
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477526
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16477526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16477526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18738
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
Fysisk form Solid
CAS 5108-96-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H12N2S2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Ammonium pyrrolidinedithiocarbamatePDTC ammonium APDC
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (304.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL SC(N1CCCC1)=S.N
Molekylvægt (g/mol) 164.29
Formel vægt 164.29
Procent renhed 98.0%