Få mere at vide
Pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30427450
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427450 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99795010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine
CAS 123-75-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 H9 N
Mængde 10 g
Synonym Pyrrolidine (8CI','9CI','ACI), Azacyclopentane, Azolidine, Butylenimine, NSC 62781, Perhydropyrrole, Prolamine, Pyrrole','tetrahydro-, Pyrrolidine ring, Tetrahydropyrrole, Tetramethylenimine
InChI formel InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
SMIL C1CCNC1
IUPAC navn pyrrolidin
Molekylvægt (g/mol) 71.12
Formel vægt 71.0735
Procent renhed >95