Få mere at vide
Pyrrolidine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899490
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899490 250 mL
15889490 5 mL
15809500 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15899490 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8074940250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-75-1
Tekniske data
Smeltepunkt -63°C
Tæthed 0.86 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 86°C to 88°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005249
Mængde 250 mL
Synonym Pyrrolidine, Tetramethyleneimine, Pyrrolidine
Molekylvægt (g/mol) 71.12