missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrrolidine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrolidine-d8 |
| CAS | 212625-79-1 |
| Molekylær formel | C4 D8 H N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Azacyclopentane-d8, Azolidine-d8, Butylenimine-d8, NSC 62781-d8, Perhydropyrrole-d8, Prolamine-d8, Tetrahydropyrrole-d8, Tetramethylenimine-d8, Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 (9CI','ACI), Pyrrolidine-D8, Octadeuteriopyrrolidine, Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriopyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.17 |
| Formel vægt | 79.1237 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?