Få mere at vide
Pyrrolidin, 99+%
Artikelnummer. 10761414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761414 1 L Glasflaske 1 L
10469250 100 mL Glasflaske 100ml
10163710 250 mL Glasflaske 250ml
10207403 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11976601 10 L Plastiktromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10761414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132080010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-75-1
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.12
MDL nummer MFCD00005249
InChI nøgle RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC navn pyrrolidin
SMIL C1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine
Navn note 99+%
Smeltepunkt -63,0 °C
Tæthed 0.8660g/mL
Kogepunkt 86,0 °C til 88,0 °C
Flammepunkt 3 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4421 til 1,4441
Mængde 1 L
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Merck Index 15,8129
Specifik vægtfylde 0.866
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, ether og kloroform, opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Formel vægt 71.11
Procent renhed 99+%