Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrolidine |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | -63,0 °C |
| Tæthed | 0.8660g/mL |
| Kogepunkt | 86,0 °C til 88,0 °C |
| Flammepunkt | 3 °C |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4421 til 1,4441 |
| Mængde | 250 mL |
| Show More |
Safety and Handling
- Pyrrolidine
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.