Få mere at vide
Pyrrolidin, 99%
Artikelnummer. 11432637
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432637 2500 mL 2500ml
11412637 100 mL 100ml
11422637 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14852.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107,58 g/mol
Pyrrolidin bruges som byggesten i syntesen af organiske forbindelser. Det bruges til at aktivere ketoner og aldehyder mod nukleofil addition. Det bruges også til at fremme aldolkondensering af ketoner og aldehyder ved at danne enamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrrolidin bruges som byggesten i syntesen af organiske forbindelser. Det bruges til at aktivere ketoner og aldehyder mod nukleofil addition. Det bruges også til at fremme aldolkondensering af ketoner og aldehyder ved at danne enamin.
Opløselighed Blandbar med alkohol
, ether, chloroform og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler, kuldioxid og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-75-1
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.12
MDL nummer MFCD00005249
InChI nøgle RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC navn pyrrolidin
SMIL C1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 86 °C til 88 °C
Flammepunkt 2 °C (35 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Som rådne æg
Brydningsindeks 1.4431
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1922
Beilstein 102395
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,8015
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, æter, kloroform og vand.
Formel vægt 71.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske