Få mere at vide
Pyrrolidin, 99%
Descrizione
Pyrrolidin bruges som byggesten i syntesen af organiske forbindelser. Det bruges til at aktivere ketoner og aldehyder mod nukleofil addition. Det bruges også til at fremme aldolkondensering af ketoner og aldehyder ved at danne enamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyrrolidin bruges som byggesten i syntesen af organiske forbindelser. Det bruges til at aktivere ketoner og aldehyder mod nukleofil addition. Det bruges også til at fremme aldolkondensering af ketoner og aldehyder ved at danne enamin.
Opløselighed Blandbar med alkohol
, ether, chloroform og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler, kuldioxid og syrer.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrolidine |
| Tæthed | 0.856 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1922 |
| Beilstein | 102395 |
| Merck Index | 14,8015 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, ether, kloroform; Blandet med vand |
| Formel vægt | 71.12 |
| Procent renhed | 99% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pyrrolidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.