Få mere at vide
Pyrrolidin, 99%
Artikelnummer. 11412637
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412637 100 mL 100ml
11422637 500 mL 500ml
11432637 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14852.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107,58 g/mol
Pyrrolidin bruges som byggesten i syntesen af organiske forbindelser. Det bruges til at aktivere ketoner og aldehyder mod nukleofil addition. Det bruges også til at fremme aldolkondensering af ketoner og aldehyder ved at danne enamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrrolidin bruges som byggesten i syntesen af organiske forbindelser. Det bruges til at aktivere ketoner og aldehyder mod nukleofil addition. Det bruges også til at fremme aldolkondensering af ketoner og aldehyder ved at danne enamin.
Opløselighed Blandbar med alkohol
, ether, chloroform og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler, kuldioxid og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-75-1
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.12
MDL nummer MFCD00005249
InChI nøgle RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC navn pyrrolidin
SMIL C1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 86°C to 88°C
Flammepunkt 2°C (35°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Like Rotten Eggs
Brydningsindeks 1.4431
Mængde 100 mL
FN nummer UN1922
Beilstein 102395
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,8015
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Formel vægt 71.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrolidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine