Få mere at vide
Pyrrolidin, 99,5+%, renset ved redestillation, AcroSeal™
Artikelnummer. 11996761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11996761 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
11976761 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446148000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-75-1
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.12
MDL nummer MFCD00005249
InChI nøgle RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC navn pyrrolidin
SMIL C1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine
Smeltepunkt -63.0°C
Tæthed 0.8660g/mL
Kogepunkt 86.0°C to 88.0°C
Flammepunkt 3°C
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1.4421 to 1.4441
Mængde 800 mL
Merck Index 15,8129
Specifik vægtfylde 0.866
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
Formel vægt 71.11
Procent renhed 99.5+%