Få mere at vide
Pyrrolidin, 99,5+%, renset ved redestillation, AcroSeal™
Artikelnummer. 11976761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11976761 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11996761 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446141000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-75-1
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.12
MDL nummer MFCD00005249
InChI nøgle RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC navn pyrrolidin
SMIL C1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine
Smeltepunkt -63,0 °C
Tæthed 0.8660g/mL
Kogepunkt 86,0 °C til 88,0 °C
Flammepunkt 3 °C
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1,4421 til 1,4441
Mængde 100 mL
Merck Index 15,8129
Specifik vægtfylde 0.866
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, ether og kloroform, opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Formel vægt 71.11
Procent renhed 99.5+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrolidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine