Få mere at vide
Pyrrolidine-3-carboxylic acid, TRC
Artikelnummer. 30425914
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425914 10 g
30424097 5 g
30417339 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99994810G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59378-87-9
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
IUPAC navn pyrrolidine-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Formel vægt 115.0633