Få mere at vide
Pyrrolidin-3-carboxylsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15559473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15559473 5 g 5g
15549473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15559473 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459110050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59378-87-9 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59378-87-9
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
InChI nøgle JAEIBKXSIXOLOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidine carboxylic acid, beta-proline, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, pyrrolidine-3-carboxylicacid, dl-pyrrolidine-3-carboxylic acid, beta-dl-proline, pubchem10439, acmc-209mcv, acmc-20a9vh
PubChem CID 3034645
IUPAC navn pyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL C1CNCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 182.0°C to 184.0°C
Elementær analyse 50.86 to max. 53.47% min. Carbon 11.86 to max. 12.47% min. Nitrogen
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Formel vægt 115.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.