Få mere at vide
Pyrrolidine-2-thione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30945418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30945418 250 mg 250mg
30932322 25 g -
30929267 5 g 5g
30938030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30945418 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD149933250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine-2-thione
CAS 2295-35-4
Molekylær formel C4H7NS
MDL nummer MFCD00049351
Mængde 250 mg
SMIL S=C1NCCC1
Molekylvægt (g/mol) 101.17
Procent renhed 98%