Få mere at vide
Pyrrolidine-2,2,5,5-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrolidine-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 42403-25-8 |
| Molekylær formel | C4H5D4N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,2,5,5-Tetradeuteropyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])N1 |
| IUPAC navn | pyrrolidine-2,2,5,5-d4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.15 |
| Formel vægt | 75.1 |