Få mere at vide
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, Sigma-Aldrich™
Specifica
Specifica
| Smeltepunkt | 146°C to 151°C |
| MDL nummer | MFCD00012720 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt, Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.29 |
| Grad | Research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?