Få mere at vide
Pyrrolidin-1-carboximidamidhydroiodid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653403
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10653403 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10653593 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10719615 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653403 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00683DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 102392-83-6
Molekylær formel C5H12IN3
Molekylvægt (g/mol) 241.076
MDL nummer MFCD00114285
InChI nøgle XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
PubChem CID 2794596
IUPAC navn pyrrolidin-1-carboximidamid;hydroiodid
SMIL C1CCN(C1)C(=N)N.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 241.07
Procent renhed 97%