Få mere at vide
Pyrrolidin-2-one (2-Pyrrolidon), Mikromol™
Artikelnummer. 18003950
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18003950 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003950 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0083.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pyrrolidin-2-one (2-Pyrrolidon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrrolidone
CAS 616-45-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Pyrrolidone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyrrolidin-2-one, Povidone Imp. B (EP), Piracetam Imp. A (EP), 2-Pyrrolidone, 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidone, Soluphor P, alpha-Pyrrolidinone, alpha-Pyrrolidone, gamma-Aminobutyric acid lactam, gamma-Aminobutyric lactam, gamma-Aminobutyrolactam, gamma-Butyrolactam, Piracetam Impurity A, Povidone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
SMIL O=C1CCCN1
IUPAC navn pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 85.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 85,0528 g/mol