Få mere at vide
Pyrrole, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -24°C |
| Tæthed | 0.97 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 130°C to 131°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00005216 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | Pyrrole, Pyrrole |
| Molekylvægt (g/mol) | 67.09 |
| Grad | Research |