Få mere at vide
Pyrrole-ND, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-N-D |
| CAS | 10162-82-0 |
| Molekylær formel | C4 D H4 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1 H-Pyrrole-1-d (9 CI), Pyrrole-1-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), Pyrrole-N-d, Pyrrole-N-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5 H/i/hD |
| SMIL | [2 H]n1cccc1 |
| IUPAC navn | 1-deuteriopyrrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.095 |
| Formel vægt | 68,048 g/mol |
| Vis mere |