Få mere at vide
Pyrrole, 99%, extra pure
Artikelnummer. 10764461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10764461
Brand: Thermo Scientific Acros 157715000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-97-7 | C4H5N | 67.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-97-7
Molekylær formel C4H5N
Molekylvægt (g/mol) 67.09
MDL nummer MFCD00005216
InChI nøgle KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
IUPAC navn 1H-pyrrol
SMIL N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole
Smeltepunkt -23.0°C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 129.0°C to 131.0°C
Flammepunkt 36°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5080 to 1.5100
Mængde 500 g
Beilstein 20,159
Merck Index 15,8128
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, ether and dilute acids, soluble in most organic solvents
Viskositet 1.317 mPa.s (20°C)
Formel vægt 67.09
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske