Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole |
| Smeltepunkt | -23,0 °C |
| Farve | Brun til farveløs |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Kogepunkt | 129,0 °C til 131,0 °C |
| Flammepunkt | 36 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5080 til 1,5100 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pyrrole
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.