Få mere at vide
Pyrrol, 98+%
Artikelnummer. 11430443
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430443 250 g 250g
11420443 50 g 50g
11410443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12616.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-97-7 | C4H5N | 67,09 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Pyrrole spiller en stor rolle i syntesen af lægemidler, krydderier, landbrugskemikalier, farvestoffer, fotografiske kemikalier og parfume. Det spiller en vigtig rolle i elektropolymeriseringen af makroporøse ledende polymerfilm. Det fungerer som en katalysator for polymerisationsprocessen; som standardstof i kromatografisk analyse; som korrosionsinhibitorer og konserveringsmidler og som opløsningsmidler til harpiks og terpener. Det anvendes til at studere den hydrogenbindingsmedierede kobling af 1,2,3-triazol til pyrrol og til fremstilling af 1-(4-chlor-benzoyl)-pyrrol ved at reagere med 4-chlor-benzoylchlorid. I Ciamician-Dennstedt-omlejring bruges det til at fremstille 3-chlorpyridin ved at reagere med dichlorcarben.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethylether, fortyndede syrer og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-97-7
Molekylær formel C4H5N
Molekylvægt (g/mol) 67.09
MDL nummer MFCD00005216
InChI nøgle KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
IUPAC navn 1H-pyrrol
SMIL N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole
Tæthed 0.967
Kogepunkt 131 °C
Flammepunkt 38 °C (100 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.509
Mængde 250 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1159
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,8014
Opløselighedsinformation Blander med alkohol, ethylether, fortyndede syrer og organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 67.09
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrrole