Få mere at vide
Pyrrole, 98+%
Artikelnummer. 11410443
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410443 1000 g 1000g
11420443 50 g 50g
11430443 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12616.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-97-7 | C4H5N | 67.09 g/mol
Pyrrol spiller en stor rolle i syntesen af lægemidler, krydderier, agrokemikalier, farvestoffer, fotografiske kemikalier og parfumer. Det spiller en vigtig rolle i elektropolymeriseringen af makroporøse ledende polymerfilm. Det fungerer som en katalysator for polymerisationsprocessen; som standardstof i kromatografisk analyse; som korrosionsinhibitorer og konserveringsmidler og som opløsningsmidler til harpiks og terpener. Det anvendes til at studere den hydrogenbindingsmedierede kobling af 1,2,3-triazol til pyrrol og til fremstilling af 1-(4-chlor-benzoyl)-pyrrol ved at reagere med 4-chlor-benzoylchlorid. I Ciamician-Dennstedt-omlejring bruges det til at fremstille 3-chlorpyridin ved at reagere med dichlorcarben.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrrole spiller en stor rolle i syntesen af lægemidler, krydderier, landbrugskemikalier, farvestoffer, fotografiske kemikalier og parfume. Det spiller en vigtig rolle i elektropolymeriseringen af makroporøse ledende polymerfilm. Det fungerer som en katalysator for polymerisationsprocessen; som standardstof i kromatografisk analyse; som korrosionsinhibitorer og konserveringsmidler og som opløsningsmidler til harpiks og terpener. Det anvendes til at studere den hydrogenbindingsmedierede kobling af 1,2,3-triazol til pyrrol og til fremstilling af 1-(4-chlor-benzoyl)-pyrrol ved at reagere med 4-chlor-benzoylchlorid. I Ciamician-Dennstedt-omlejring bruges det til at fremstille 3-chlorpyridin ved at reagere med dichlorcarben.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethylether, fortyndede syrer og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-97-7
Molekylær formel C4H5N
Molekylvægt (g/mol) 67.09
MDL nummer MFCD00005216
InChI nøgle KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
IUPAC navn 1H-pyrrol
SMIL N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole
Tæthed 0.967
Kogepunkt 131°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.509
Mængde 1000 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1159
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,8014
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ethyl ether,dilute acids and organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 67.09
Procent renhed ≥98%