Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate |
| Smeltepunkt | 144,0 °C til 147,0 °C |
| Farve | Beige til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 2.5 g |
| Beilstein | 22,II,17 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i benzen, diethylether, benzin. ether |
| Formel vægt | 111.1 |
| Vis mere |