Få mere at vide
Pyrrol-3-carboxylsyrehydrat, 95 %
Artikelnummer. 10385702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10385702 500 mg Glasflaske 500mg
11956631 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377655000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 336100-46-0 | C5H5NO2 | 111,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336100-46-0
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.10
MDL nummer MFCD06201862
InChI nøgle DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, c5h5no2.h2o, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, hydrate 1:?
PubChem CID 45076181
IUPAC navn 1H-pyrrol-3-carboxylsyre;hydrat
SMIL OC(=O)C1=CNC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Smeltepunkt 144.0°C to 147.0°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 22,II,17
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, diethyl ether, petrol. ether
Formel vægt 111.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver