Få mere at vide
Pyrrol-3-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 15481598
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481598 250 mg 250mg
15461598 1 g 1g
15471598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55383.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 931-03-3 | C5H5NO2 | 111,1 g/mol
Pyrrol-3-carboxylsyre er nyttig til syntese af cholecystokinin-antagonister, benzopyran-antihypertensiva og azepindioner. Det bruges til fremstilling af en poly(pyrrol-3-carboxylsyre) modificeret blyantgrafitelektrode og dens anvendelse til bestemmelse af serotonin (SER) i blodserum og urinprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrrol-3-carboxylsyre er nyttig til syntese af cholecystokinin-antagonister, benzopyran-antihypertensiva og azepindioner. Det bruges til fremstilling af en poly(pyrrol-3-carboxylsyre) modificeret blyantgrafitelektrode og dens anvendelse til bestemmelse af serotonin (SER) i blodserum og urinprøver.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-03-3
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
MDL nummer MFCD00800594
InChI nøgle DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-3-carboxylic acid, pyrrole-3-carboxylicacid, 3-carboxy-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, pubchem8345, 3-carboxypyrrole, 3-pyrrolecarboxylic acid, acmc-1agqb, 3-pyrrole-carboxylic acid, pyrrole 3-carboxylic acid
PubChem CID 101030
ChEBI CHEBI:68076
IUPAC navn 1H-pyrrol-3-carboxylsyre
SMIL C1=CNC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-3-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Beilstein 108642
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 111.1
Procent renhed ≥98%