Få mere at vide
Pyrrole-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 634-97-9 |
| Molekylær formel | C5H5NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Pyrrole-2-carboxylic Acid, 2-Mialine, 2-Minaline, Minalin, Minaline, NSC 48130 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc[nH]1 |
| IUPAC navn | 1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.1 |
| Formel vægt | 111.032 |