Få mere at vide
Pyrrole-2-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11383217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383217 1 g 1g
11393217 5 g 5g
11303227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13756.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 634-97-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Pyrrol-2-carboxylsyre har udvist antiparasitisk aktivitet mod trypanosomer ved selektiv prolin-racemaseinhibering og har kraftig antifungal aktivitet mod Phytophthora. Det har også svampedræbende egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrrol-2-carboxylsyre har vist antiparasitisk aktivitet mod trypanosomer ved selektiv prolin racemase-hæmning og har potent antifungal aktivitet mod Phytophthora. Det har også svampedræbende egenskaber.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 634-97-9
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
MDL nummer MFCD00005219
InChI nøgle WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carboxylic acid, minaline, minalin, 2-pyrrolecarboxylic acid, pyrrole-2-carboxylicacid, pyrrole-2-carboxylate, 2-carboxypyrrole, 1h-pyrrolecarboxylic acid, 9ci, pyc
PubChem CID 12473
ChEBI CHEBI:36751
IUPAC navn 1H-pyrrol-2-carboxylsyre
SMIL C1=CNC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼205°C (sublimation)
Mængde 1 g
Beilstein 80825
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 111.1
Procent renhed 99%