Få mere at vide
Pyrrole-2-carboxaldoxime, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-2-carboxaldoxime |
| Smeltepunkt | 163°C to 166°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 108674 |
| Formel vægt | 110.12 |
| Procent renhed | 97% |