Få mere at vide
Pyrrol-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30417381
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30417381 5 g
1 options
Artikelnummer. 30417381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9978755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-2-carboxaldehyde
CAS 1003-29-8
Molekylær formel C5 H5 N O
Mængde 5 g
Synonym Pyrazine Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
SMIL O=Cc1ccc[nH]1
IUPAC navn 1H-pyrrol-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 95.1
Formel vægt 95.0371